Key Documents
24-5520
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
7.0-8.5
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Klucz InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1