Kluczowe dokumenty
24-5070
Potassium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?