Kluczowe dokumenty
24-4380
Potassium citrate tribasic monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
8.0-9.5
mp
275 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Klucz InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?