Kluczowe dokumenty
21-1430
Nicotinic acid
SAJ special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
kolor
white
mp
236-239 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: soluble 180 g/L at 20 °C
gęstość
1.473 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?