Kluczowe dokumenty
19-4497
Metronidazole
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
159-161 °C (lit.)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
parasites
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
ciąg SMILES
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?