19-3750
Methyl methacrylate
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
29 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
temp. samozapłonu
815 °F
granice wybuchowości
12.5 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup