Merck
19-2060
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
Synonim(y):
Metaphosphoric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HPO3)n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ special grade
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
stężenie
≥37.0% (HPO3)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
2 g/cm3
ciąg SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Klucz InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)