Kluczowe dokumenty
19-1010
Manganese standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Mn+2, 1 mg/mL Mn+2
Synonim(y):
Manganese(II) chloride solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 mg/mL Mn+2
1000 ppm Mn+2
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?