Kluczowe dokumenty
19-0340
Magnesium oxide
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: magnesium
dostępność
available only in Japan
mp
2852 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Klucz InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1