Kluczowe dokumenty
18-1605
Lithium perchlorate
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
pH
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
mp
236 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges