Key Documents
18-1440
Lithium chloride
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
6
mp
605 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1