Kluczowe dokumenty
15-1500
Iron(II) sulfate heptahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.5%
Synonim(y):
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
14.6 mmHg ( 25 °C)
Próba
98.0-102.5%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
pH
3.0-4.0 (25 °C, 50 g/L)
gęstość
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1