Kluczowe dokumenty
13-2620
Hypophosphorous acid solution
SAJ first grade, 30.0-32.0% in H2O
Synonim(y):
Phosphinic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
30.0-32.0% in H2O
ciąg SMILES
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
Klucz InChI
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1