Kluczowe dokumenty
13-1750
Hydrochloric acid
0.02 M
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid solution, 0.02 M
ciśnienie pary
190 mmHg ( 25 °C)
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
0.02 M
1/50 N
tw
100 °C (lit.)
gęstość
1 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N