Kluczowe dokumenty
13-1700
Hydrochloric acid
1 M
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid solution, 1 M
ciśnienie pary
190 mmHg ( 25 °C)
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 M
1 N
tw
100 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1