Key Documents
13-1683
Hydrochloric acid
12 M (12 N)
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid solution, 12 M
ciśnienie pary
190 mmHg ( 25 °C)
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
12 M
12 N
tw
100 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1