Key Documents
09-0851
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, suitable for HPLC
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
product name
Ethanol, ≥99.5%, suitable for HPLC
gęstość pary
1.59 (vs air)
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
dostępność
available only in Japan
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
tw
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup