Kluczowe dokumenty
09-0610
Ethanolamine hydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2-Aminoethanol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
82-84 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Klucz InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)