07-5190
2,4-Dinitrophenol
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
6.35 (vs air)
Próba
≥98.0%
dostępność
available only in Japan
mp
108-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Klucz InChI
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 4 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3