Kluczowe dokumenty
07-4770
Dimethyl phthalate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
DMP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1033 °F
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
tw
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146.0 °C - closed cup