Kluczowe dokumenty
05-6240
Copper(II) sulfate
≥97.5%
Synonim(y):
Cupric sulfate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
7.3 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥97.5%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
mp
200 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?