Kluczowe dokumenty
05-4950
Citric acid monohydrate
≥99.5%, suitable for amino acid analysis
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
przydatność
suitable for amino acid analysis
ciąg SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Klucz InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C - closed cup