Merck
05-4600
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Chromic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Klucz InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Kondo et al.
European journal of biochemistry, 200(3), 689-698 (1991-09-15)
The chemical structure of the saccharide portion of Vibrio parahaemolyticus serotype 012 lipopolysaccharide was studied. Using chemical degradation and modification, as well as methylation analysis in combination with GLC-MS, laser-desorption mass spectrometry and 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, the carbohydrate backbone
S Y Shiau et al.
The Journal of nutrition, 123(10), 1747-1753 (1993-10-01)
An experiment was conducted to study the influence of three different forms of chromium (CrCl3.6H2O, Na2CrO4.4H2O and Cr2O3) on the utilization of two carbohydrates (glucose and cornstarch) by juvenile hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x O. aureus). Average initial body weight
Li-Hong Huang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(7), 794-797 (2007-11-17)
A selective oxidation of primary alcohols to the corresponding aldehydes by shaking with chromium trioxide supported on aluminium silicate at room temperature under solvent free conditions is reported. This new procedure can also oxidise secondary alcohols.
Reem H Elbekai et al.
Free radical biology & medicine, 39(11), 1499-1511 (2005-11-09)
Heavy metals alter the capacity of AhR ligands to induce the bioactivating phase I and the detoxifying phase II xenobiotic-metabolizing enzymes but the mechanism(s) remain unknown. In the present study, we evaluated the role of As(3+)-, Cd(2+)-, and Cr(6+)-induced oxidative
Francis Pierre et al.
International archives of occupational and environmental health, 81(3), 321-329 (2007-07-03)
This study is concerned with two specific chromium (Cr) exposure situations at a hard-process electroplating company. Its aims are to define variations in urinary Cr concentration and to clarify their exposure relationships. Airborne chromium exposure and urinary excretion were measured