Kluczowe dokumenty
05-0750
Calcium hydroxide
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥95.0%
Postać
powder
dostępność
available only in Japan
pH
12.4-12.6 (20 °C)
gęstość
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1