Key Documents
05-0670
Calcium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Fluorite, Fluorspar
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥97.0%
Postać
powder
dostępność
available only in Japan
tw
2500 °C (lit.)
gęstość
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1