Kluczowe dokumenty
03-2590
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.5%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: bismuth
dostępność
available only in Japan
tw
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Klucz InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges