Merck
03-1250
Sigma-Aldrich
Benzophenone
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
1238185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 108 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claire Chatalova-Sazepin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(18), 5443-5446 (2015-03-05)
A three-component carboetherification of unactivated alkenes has been developed allowing the rapid building of complexity from simple starting materials. A wide range of α-substituted styrenes underwent smooth reactions with unactivated alkyl nitriles and alcohols to afford γ-alkoxy alkyl nitriles with
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Tao Zhang et al.
The Science of the total environment, 461-462, 49-55 (2013-05-29)
Limited information exists on the exposure of benzophenone (BP)-type UV filters (i.e., sunscreen compounds) in children, adults, and pregnant women in China. In this study, we determined the concentrations of five BP derivatives, BP-1, BP-2, BP-3, BP-8, and 4OH-BP in
Feifan Yu et al.
PloS one, 8(2), e56597-e56597 (2013-02-21)
Affinity proteins binding to antibody constant regions have proved to be invaluable tools in biotechnology. Here, protein engineering was used to expand the repertoire of available immunoglobulin binding proteins via improvement of the binding strength between the widely used staphylococcal
Ashna A Khan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(6), 881-885 (2012-12-22)
Trehalose dimycolates (TDMs) are the most abundant glycolipids found in the cell wall of Mycobacterium tuberculosis (M. tb). TDMs play an important role in the pathogenesis of M. tb yet the only known receptor for TDM is the macrophage inducible