Kluczowe dokumenty
03-0170
Barium carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Postać
powder
dostępność
available only in Japan
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves