Kluczowe dokumenty
01-4359
Ammonium hydroxide solution
SAJ super special grade, ≥25.0% NH3
Synonim(y):
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ super special grade
Postać
liquid
granice wybuchowości
27 %
dostępność
available only in Japan
stężenie
≥25.0% NH3
pH
11.7 (20 °C)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2