Kluczowe dokumenty
01-3110
Aluminon
JIS special grade
Synonim(y):
Aurintricarboxylic acid ammonium salt, ATA, Aluminon, Ammonium aurintricarboxylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
Klucz InChI
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?