Kluczowe dokumenty
01-0290
Acetic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
2.07 (vs air)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Charakterystyka sorpcji i separacja chromatograficzna (90)Y(3+) od (90)Sr(2+) z mediów wodnych za pomocą kolumny pakowanej Chelex-100 (Anion Ion Exchange)...: W artykule przedstawiono szczegółowe badania dotyczące skutecznego oddzielania itru i strontu w roztworach wodnych przy użyciu Chelex-100, co stanowi znaczący postęp w dziedzinie separacji chemicznej i gospodarki odpadami (El-Shahawi et al., 2024).
- Charakterystyka kluczowych związków aromatycznych sosu ze smażonej papryki w różnych procesach obróbki wstępnej ..: Badania te identyfikują kluczowe związki aromatyczne w sosie ze smażonej papryki, na które wpływają różne metody obróbki wstępnej, przyczyniając się do zrozumienia chemii żywności i poprawy profili smakowych w zastosowaniach kulinarnych (Luo et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?