Merck
11164368001
Roche
Kontrola N-acetylo-β-D-glukozaminidazy (kontrola NAG)
from beef kidney
Synonim(y):
Kontrola NAG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
pochodzenie biologiczne
bovine kidney
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
~9 mU/mL
opakowanie
pkg of 3 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
activity assay: suitable
kolor
white to light yellow
rozpuszczalność
water: soluble
przydatność
suitable for enzyme test
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Control solution for the determination of NAG activity in urine research samples with the aid of the assay kit N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Zastosowanie
Additional control solution for the determination of NAG activity in urine in life science research applications with the aid of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) on automatic analyzers.
Definicja jednostki
Volume Activity: The activity of the NAG control is ca. 9 mU N-acetyl-β-D-glucosaminidase from beef kidney per ml. For exact value see data on the label.
Uwaga dotycząca przygotowania
Working solution: Preparation of the standard solution
  • Dissolve contents of one bottle with 1 ml double-dist. water, close bottle and wait for 5 minutes.
  • Dissolve contents completely by gentle swirling.
    Note: Avoid foaming! The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Rekonstytucja
Preparation of the standard solution
  • Dissolve contents of one bottle with 1 ml double-dist. water, close bottle and wait for 5 minute.
  • Dissolve contents completely by gentle swirling.
    Note: Avoid foaming! The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Przechowywanie i stabilność
protect from light.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)