Merck
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Synonim(y):
PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41105600
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
660 kDa
opakowanie
pkg of 5 U
producent / nazwa handlowa
Roche
stosunek absorbancji
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opis ogólny
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Zastosowanie
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
Jakość
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sekwencja
Chain Length approx. 1,000 bp
Definicja jednostki
1 A260 unit equals 50 μg
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Custom DNA Oligos Design and Order Custom Oligos
OLIGO
Custom DNA Oligos