05893151001
Roche
Transcriptor Universal cDNA Master
sufficient for 100 reactions, suitable for cDNA synthesis, suitable for RT-PCR, suitable for RT-qPCR
Synonim(y):
RT-PCR | synteza cDNA
About This Item
Kod UNSPSC:
41106313
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 100 reactions
Właściwości
dNTPs included: no
hotstart: no
producent / nazwa handlowa
Roche
opakowanie
kit of for 100 reactions
metody
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
moc wejściowa
purified RNA
metoda wykrywania
probe-based
Opis ogólny
Czuły i dokładny test RT-PCR jest warunkiem wstępnym dla znaczących molekularnych analiz genetycznych. Wybór odpowiedniego enzymu do odwrotnej transkrypcji i syntezy cDNA ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej wydajności wysokiej jakości pełnowymiarowego cDNA, które jest wierne oryginalnemu komórkowemu RNA.
Oferujemy kompleksowy wybór produktów do odwrotnej transkrypcji Transcriptor, w tym:
Oferujemy kompleksowy wybór produktów do odwrotnej transkrypcji Transcriptor, w tym:
- Enzymy o doskonałej wydajności i szerokim zakresie dynamicznym w PCR w czasie rzeczywistym.
- Enzymy do odwrotnej transkrypcji w wysokiej temperaturze do syntezy cDNA z RNA o strukturze drugorzędowej.
- Produkty High Fidelity Transcriptor, z aktywnością korekty, do zastosowań wymagających najwyższej dokładności sekwencji.
Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna do dwuetapowego RT-qPCR we wszystkich systemach PCR w czasie rzeczywistym.
Transcriptor Universal cDNA Master to wygodne rozwiązanie do oszczędzającej czas syntezy cDNA do dwuetapowego RT-PCR w czasie rzeczywistym. Wszystkie wymagane odczynniki, w tym losowe startery heksamerowe, nukleotydy, bufory i enzymy są dostarczane w zaledwie dwóch fiolkach, co minimalizuje konieczność pipetowania. Maksymalną wygodę uzyskuje się poprzez połączenie Transcriptor Universal cDNA Master mix z RealTime ready Cell Lysis Kit, co dodatkowo przyspiesza PCR w czasie rzeczywistym poprzez bezpośrednie wykorzystanie lizatów komórkowych. Unikalny enzym zawarty w tym zestawie ma szeroki zakres temperatur i nadaje się do odwrotnej transkrypcji w wysokiej temperaturze. Transcriptor Universal cDNA Master zapewnia bardzo wysoką specyficzność i czułość, nawet w przypadku trudnych złożonych szablonów RNA. Doskonała wydajność i liniowa odpowiedź w RT-PCR w czasie rzeczywistym jest uzyskiwana zarówno dla genów o niskiej, jak i wysokiej liczbie kopii. Transcriptor Universal cDNA Master jest kompatybilny z aparatami 1925 i wszystkimi innymi aparatami do PCR w czasie rzeczywistym wymagającymi normalizacji za pomocą barwnika referencyjnego.
Transcriptor Universal cDNA Master to wygodne rozwiązanie do oszczędzającej czas syntezy cDNA do dwuetapowego RT-PCR w czasie rzeczywistym. Wszystkie wymagane odczynniki, w tym losowe startery heksamerowe, nukleotydy, bufory i enzymy są dostarczane w zaledwie dwóch fiolkach, co minimalizuje konieczność pipetowania. Maksymalną wygodę uzyskuje się poprzez połączenie Transcriptor Universal cDNA Master mix z RealTime ready Cell Lysis Kit, co dodatkowo przyspiesza PCR w czasie rzeczywistym poprzez bezpośrednie wykorzystanie lizatów komórkowych. Unikalny enzym zawarty w tym zestawie ma szeroki zakres temperatur i nadaje się do odwrotnej transkrypcji w wysokiej temperaturze. Transcriptor Universal cDNA Master zapewnia bardzo wysoką specyficzność i czułość, nawet w przypadku trudnych złożonych szablonów RNA. Doskonała wydajność i liniowa odpowiedź w RT-PCR w czasie rzeczywistym jest uzyskiwana zarówno dla genów o niskiej, jak i wysokiej liczbie kopii. Transcriptor Universal cDNA Master jest kompatybilny z aparatami 1925 i wszystkimi innymi aparatami do PCR w czasie rzeczywistym wymagającymi normalizacji za pomocą barwnika referencyjnego.
Zastosowanie
Odwrotna transkrypcja jest znakiem rozpoznawczym biologii molekularnej. Zdolność do przekształcania RNA w DNA w celu jakościowej i ilościowej analizy RNA przy użyciu PCR lub PCR w czasie rzeczywistym zrewolucjonizowała analizę ekspresji genów. Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR lub qRT-PCR) jest obecnie standardem wykrywania i kwantyfikacji mRNA, wystarczająco czułym, aby określić ilościowo RNA z pojedynczej komórki.
RT-PCR jest również wykorzystywana do tworzenia bibliotek cDNA, klonowania molekularnego metodą PCR i sekwencjonowania. Transcriptor Universal cDNA Master to wygodne i szybkie rozwiązanie do syntezy cDNA i analizy PCR w czasie rzeczywistym. Niezależnie od używanego instrumentu PCR, ta mieszanka wzorcowa, dostarczana w zaledwie dwóch fiolkach, wydobywa pełny potencjał testów qRT-PCR.
RT-PCR jest również wykorzystywana do tworzenia bibliotek cDNA, klonowania molekularnego metodą PCR i sekwencjonowania. Transcriptor Universal cDNA Master to wygodne i szybkie rozwiązanie do syntezy cDNA i analizy PCR w czasie rzeczywistym. Niezależnie od używanego instrumentu PCR, ta mieszanka wzorcowa, dostarczana w zaledwie dwóch fiolkach, wydobywa pełny potencjał testów qRT-PCR.
Cechy i korzyści
- Oszczędzaj cenne zasoby dzięki łatwej konfiguracji.
.
- Oszczędność czasu dzięki szybkiemu protokołowi.
- Zwiększ wygodę, łącząc tę mieszaninę wzorcową z zestawem Roche RealTime ready Cell Lysis Kit do lizatów komórkowych bez oczyszczania RNA.
- Moc przez najtrudniejsze szablony.
- Niezawodna standaryzacja i kwantyfikacja eksperymentów qRT-PCR.
- Zwiększenie czułości i specyficzności dwuetapowej reakcji qRT-PCR.
Komponenty
- Transcriptor Universal Reverse Transcriptase, 20x concentrated
- Transcriptor Universal Reaction Buffer, 5x concentrated
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
LightCycler is a registered trademark of Roche
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?