Kluczowe dokumenty
05892791001
Roche
™ ULTRA Tabletki, Mini, bez EDTA, EASYpack Koktajl inhibitorów proteazy
Tablets supplied in foil blister packs.
Synonim(y):
inhibitor proteazy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Formularz
tablet
opakowanie
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
Absorpcja
0.4 at 280 nm (1x solution)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Rekombinowane białka mogą być częściowo degradowane podczas ekspresji. Rozpuszczalne produkty degradacji są wspólnie oczyszczane i powodują niejednorodny preparat białkowy z fragmentami białkowymi o różnej długości. Jednakże, metaloproteazy są powszechne w (na przykład) bakteriach i niektóre techniki wymagają pominięcia EDTA.
Tabletki cOmplete ULTRA, Mini, bez EDTA zawierają najsilniejszy koktajl inhibitorów proteaz zapewniający optymalną ochronę białek przed degradacją przez proteazy. Dostarczane są w postaci tabletek w blistrze EASYpack. Opakowania EASYpack zapewniają najwygodniejszą formę dostarczania - pojedyncze tabletki są łatwo przepychane przez folię blistrową bezpośrednio do buforu. Jedna tabletka cOmplete ULTRA, Mini, EDTA-free wystarcza na 10 ml roztworu ekstrakcyjnego.
cOmplete ULTRA Tablets, Mini, EDTA-free są identyczne z cOmplete ULTRA Tablets, Mini, z tą różnicą, że nie zawierają EDTA ani innych środków chelatujących(np. EGTA).
Tabletki cOmplete ULTRA, Mini, bez EDTA zawierają najsilniejszy koktajl inhibitorów proteaz zapewniający optymalną ochronę białek przed degradacją przez proteazy. Dostarczane są w postaci tabletek w blistrze EASYpack. Opakowania EASYpack zapewniają najwygodniejszą formę dostarczania - pojedyncze tabletki są łatwo przepychane przez folię blistrową bezpośrednio do buforu. Jedna tabletka cOmplete ULTRA, Mini, EDTA-free wystarcza na 10 ml roztworu ekstrakcyjnego.
cOmplete ULTRA Tablets, Mini, EDTA-free są identyczne z cOmplete ULTRA Tablets, Mini, z tą różnicą, że nie zawierają EDTA ani innych środków chelatujących(np. EGTA).
Specyficzność
Hamuje proteazy serynowe, proteazy cysteinowe i proteazy asparaginowe. Nie hamuje metaloproteaz.
Zastosowanie
9065 ULTRA Tablets, Mini, EDTA-free, EASYpack Koktajl inhibitora proteazy został użyty jako składnik buforu do homogenizacji próbek mięśni do przygotowania próbek immunoblottingu.
- buforu do homogenizacji próbek mięśni do przygotowania próbek do immunoblottingu
- buforu do testu radioimmunoprecypitacji (bufor RIPA) do ekstrakcji białek z próbek mózgu do western blotting
- bufor lizujący do przygotowania lizatu ludzkiej embrionalnej nerki 293 (HEK293) do western blottingu
Podczas lizy komórek i oczyszczania, białka docelowe są narażone na rozszczepienie przez proteazy, które są naturalnie obecne w komórkach. Aby zapewnić uzyskanie białek o pełnej długości, 9065 ULTRA Tablets są stosowane do hamowania rozszerzonego zakresu proteaz. Ta nowa formuła wykazuje najwyższe współczynniki inhibicji dzięki rozszerzonemu zakresowi inhibitorów w porównaniu do standardowych tabletek cOmplete.
Ten nowy koktajl inhibitorów proteaz hamuje teraz proteazy asparaginowe, a także proteazy serynowe i cysteinowe. cOmplete ULTRA Tablets zostały opracowane z myślą o maksymalnej skuteczności na różnych typach komórek. Najlepsza wydajność jest gwarantowana w lizatach bakterii, drożdży, komórek owadów i szerokiej gamy wyższych linii komórkowych.
Ta tabletka nie zawiera EDTA; dlatego metaloproteazy nie są hamowane.
Do oczyszczania białek znakowanych histydyną przy użyciu chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC), ta tabletka bez EDTA jest zalecana do zastosowań wykorzystujących żywice IMAC niezgodne z EDTA. Alternatywnie, tabletka cOmplete ULTRA, Mini zawierająca EDTA może być stosowana w połączeniu z nowym materiałem do chromatografii kompatybilnym z EDTA, cOmplete His-Tag Purification Resin.
Ten nowy koktajl inhibitorów proteaz hamuje teraz proteazy asparaginowe, a także proteazy serynowe i cysteinowe. cOmplete ULTRA Tablets zostały opracowane z myślą o maksymalnej skuteczności na różnych typach komórek. Najlepsza wydajność jest gwarantowana w lizatach bakterii, drożdży, komórek owadów i szerokiej gamy wyższych linii komórkowych.
Ta tabletka nie zawiera EDTA; dlatego metaloproteazy nie są hamowane.
Do oczyszczania białek znakowanych histydyną przy użyciu chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC), ta tabletka bez EDTA jest zalecana do zastosowań wykorzystujących żywice IMAC niezgodne z EDTA. Alternatywnie, tabletka cOmplete ULTRA, Mini zawierająca EDTA może być stosowana w połączeniu z nowym materiałem do chromatografii kompatybilnym z EDTA, cOmplete His-Tag Purification Resin.
Cechy i korzyści
- Chroń swoje cenne białka.
- Po co zadowalać się mniej.
- Ochrona przed szerokim zakresem proteaz.
- Wygodny i bezpieczny format tabletki.
Komponenty
Proprietary mixture of several protease inhibitors with broad inhibitory specificity.
Postać fizyczna
Tabletki w foliowych blistrach. Każda tabletka wystarcza na 10 ml roztworu ekstrakcyjnego.
Uwaga dotycząca przygotowania
Stężenie robocze: 1 tabletka na 10 ml roztworu ekstrakcyjnego
Roztwór roboczy: Obsługa
Ostrożnie popchnij tabletkę przez foliowe opakowanie używając podstawy kciuka (nie paznokcia), aby zapobiec złamaniu tabletek.
Przygotowanie roztworu roboczego
Jedna tabletka jest wystarczająca do zahamowania aktywności proteolitycznej w 10 ml roztworu ekstrakcyjnego. W przypadku bardzo wysokiej aktywności proteolitycznej należy użyć 2-3 tabletek na 10 ml buforu ekstrakcyjnego. Tabletki można dodawać bezpośrednio do pożywki ekstrakcyjnej.
Roztwór podstawowy(2x stęż.)
Alternatywnie do bezpośredniego użycia z lizatami, można przygotować 2x roztwór podstawowy, stosując następującą procedurę:
- Dodaj jedną tabletkę cOmplete ULTRA, Mini, bez EDTA do 5 ml podwójnie destylowanej wody w probówce PE lub PP.
- Worteksować przez 3 minuty lub do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
- Roztwór podstawowy jest gotowy do użycia, nawet jeśli w roztworze nadal widoczne są bardzo drobne cząstki. Cząsteczki te nie wpływają na skuteczność hamowania tabletek.
- Ten roztwór podstawowy jest stabilny przez 4 tygodnie, przechowywany w temperaturze od 2 do 8°C, a także przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze od -15 do -25°C.
- Podczas przechowywania 2x roztworu podstawowego cząsteczki mogą się osadzać. Przed użyciem należy krótko wymieszać roztwór podstawowy.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy) : Roztwór podstawowy w wodzie jest stabilny przez 4 tygodnie, przechowywany w temperaturze od 2 do 8 °C, a także przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze od -15 do -25 °C.
Roztwór roboczy: Obsługa
Ostrożnie popchnij tabletkę przez foliowe opakowanie używając podstawy kciuka (nie paznokcia), aby zapobiec złamaniu tabletek.
Przygotowanie roztworu roboczego
Jedna tabletka jest wystarczająca do zahamowania aktywności proteolitycznej w 10 ml roztworu ekstrakcyjnego. W przypadku bardzo wysokiej aktywności proteolitycznej należy użyć 2-3 tabletek na 10 ml buforu ekstrakcyjnego. Tabletki można dodawać bezpośrednio do pożywki ekstrakcyjnej.
Roztwór podstawowy(2x stęż.)
Alternatywnie do bezpośredniego użycia z lizatami, można przygotować 2x roztwór podstawowy, stosując następującą procedurę:
- Dodaj jedną tabletkę cOmplete ULTRA, Mini, bez EDTA do 5 ml podwójnie destylowanej wody w probówce PE lub PP.
- Worteksować przez 3 minuty lub do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
- Roztwór podstawowy jest gotowy do użycia, nawet jeśli w roztworze nadal widoczne są bardzo drobne cząstki. Cząsteczki te nie wpływają na skuteczność hamowania tabletek.
- Ten roztwór podstawowy jest stabilny przez 4 tygodnie, przechowywany w temperaturze od 2 do 8°C, a także przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze od -15 do -25°C.
- Podczas przechowywania 2x roztworu podstawowego cząsteczki mogą się osadzać. Przed użyciem należy krótko wymieszać roztwór podstawowy.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy) : Roztwór podstawowy w wodzie jest stabilny przez 4 tygodnie, przechowywany w temperaturze od 2 do 8 °C, a także przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze od -15 do -25 °C.
Rekonstytucja
Rozpuszczalny w buforach wodnych lub dodawany bezpośrednio do mediów ekstrakcyjnych. Do sporządzenia roztworu podstawowego należy używać wyłącznie wody.
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
cOmplete is a trademark of Roche
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Blood flow restricted training leads to myocellular macrophage infiltration and upregulation of heat shock proteins, but no apparent muscle damage
Nielsen JL, et al.
The Journal of Physiology, 595(14), 4857-4873 (2017)
Contrasting effects of individual versus combined estrogen and progestogen regimens as working memory load increases in middle-aged ovariectomized rats: one plus one does not equal two
Prakapenka AV, et al.
Neurobiology of Aging, 64, 1-14 (2018)
Tony E R Werner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 27997-28004 (2020-10-24)
Amyloid formation involves the conversion of soluble protein species to an aggregated state. Amyloid fibrils of β-parvalbumin, a protein abundant in fish, act as an allergen but also inhibit the in vitro assembly of the Parkinson protein α-synuclein. However, the
The tumor suppressor HHEX inhibits axon growth when prematurely expressed in developing central nervous system neurons
Simpson MT, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 68, 272-283 (2015)
Xian Li et al.
BMC veterinary research, 11, 123-123 (2015-05-27)
Hepatic 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) plays an important role in steroid inactivation and catabolism. Serum concentrations of steroid hormones differ significantly between breeds in pigs, however the molecular mechanism regulating hepatic 3β-HSD expression in different breeds of pigs is poorly understood.