Key Documents
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Synonim(y):
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
ZipTip®
Parametry
4-70  °C temperature
metody
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
objętość złoża
0.6 μL
grubość
12 μm
tip I.D.
3.375 mm
dł. końcówki
31 mm
śr. zewn. końcówki
5.8 mm
pojemność końcówki
10 μL
wielkość porów
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
pojemność
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany