Kluczowe dokumenty
ZFCBIQXPT
Milli-Q
Country Box Milli-Q® IQ Systems
Available only in Portugal
Synonim(y):
Skrzynka krajowa 6142 IQ 7003/05/10/15 PT
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
Właściwości
Printed Quick Reference Guide, a user manual in local language and in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
opakowanie
pkg of 1 kit
dostępność
available only in (Portugal)
kompatybilność
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Opis ogólny
Skrzynka Country Box dla systemów 6142 IQ 7003/05/10/15 to akcesorium instalacyjne, które zawiera drukowaną skróconą instrukcję obsługi, instrukcję obsługi w języku lokalnym i angielskim na kluczu USB oraz przewód zasilający dostosowany do lokalnej sieci elektrycznej.
Zastosowanie
Elementy skrzynki krajowej pomagają użytkownikom w szybkim dostępie do informacji potrzebnych do prawidłowego korzystania z systemu i podłączenia do lokalnej sieci energetycznej.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany