Kluczowe dokumenty
YY2209068
Millipore
O-ring, 2-235, 90 mm, fluoroelastomer
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiały
fluoroelastomer O-ring
Poziom jakości
Średnica
90 mm
kompatybilność
for use with Filter Holder 90 mm, stainless steel
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Czy Twoje próbki odpadów zawierają substancje lotne, takie jak izopropanol, aceton lub ksylen? W takim razie użyj naszego systemu filtracji odpadów niebezpiecznych ZHE (Zero Head Space Extractor), który został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) jako urządzenie do pomiaru toksyczności charakterystycznej dla procedury wymywania (TCLP).
System nie może wytworzyć ciśnienia, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowany; eliminuje to przypadkowe "wystrzelenie tłoka" z urządzenia i zapewnia bezpieczną pracę. Do wyboru są zarówno ręczne, jak i automatyczne tryby odpowietrzania.
Cechy i zalety:
-Umożliwia zwiększenie ciśnienia w filtrze bez wprowadzania powietrza dzięki ruchomemu tłokowi.
-Zapobiega utracie substancji lotnych
-Ręczne i automatyczne tryby odpowietrzania
-System nie może być poddany działaniu ciśnienia, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowany, co zapobiega przypadkowemu "wystrzeleniu tłoka" z urządzenia.
Zastosowania:
Test toksyczności w procedurze ekstrakcji US EPA (EP) i procedura wymywania charakterystycznego dla toksyczności
System odpadów niebezpiecznych
System usuwania odpadów niebezpiecznych YT30090HW Millipore ZHE
Części zamienne
XX2702512 Zawór 2-drogowy, 1/8 in. NPTM, stal nierdzewna
XX6700010 O-ringi cylindra 3
XX6700024 Zawór odpowietrzający/redukcyjny, 9 barów
XX6700104 Kolanko uliczne, 1/4 in. NPTF do M
YT3009001 Tłok z o-ringami, uszczelka wycieraczki
YT3009002 Złącze Luer 1/8 in. NPTF
YT3009003 O-ringi tłoka, uszczelka wycieraczki
YT3009013 Szybkozłączka żeńska Swagelok
YT3009014 Szybkozłączka męska Swagelok
YY2209064 Sito podporowe 90 mm, stal nierdzewna
YY2209068 O-ring, 2-235, 90 mm, fluoroelastomer
YY2214257 Pokrętło
Akcesoria
XX6700P05 Zbiornik ciśnieniowy do dozowania, 5 l
YT3009015 Szczelna strzykawka ZHE, 50 ml
YT3009016 Worek ZHE Tedlar, 1 litr
Elementy zestawu złącza
XX3002567 Adapter, 1/8 in. NPTF do M Luer-Lok, chromowany
XX6700024 Zawór odpowietrzający/odciążający, 9 barów
XX6700030 Szybkozłączka i złączka, 1/4 in. NPTM
XX6700125 Nypel sześciokątny, 1/4 in. NPTM 51 mm, stal nierdzewna
XX6702507 Adapter rurki, 1/4 in. NPTM do 1/4 in. Rurka
XX6702508 Przewód rurowy, 6 mm O.D. x 3 m, polipropylen
YT3009013 Szybkozłączka żeńska Swagelok
YY1301015 Manometr, 0-7 barów
YY2029348 Zawór kulowy, 1/4 in. NPTF, stal nierdzewna
Zastosowanie
Akcesoria do uchwytów filtrów do przygotowywania próbek.