Kluczowe dokumenty
YT3009014
Millipore
Quick-disconnect Male Swagelok
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiały
316 stainless steel
Poziom jakości
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet tube
kompatybilność
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Warunki transportu
ambient
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13