Key Documents
XX801GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
silicone
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Długość
7.6 m (25 ft)
Średnica
2.5 mm
Cechy i korzyści
The Mini holder and Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany