Kluczowe dokumenty
XX1004707
Millipore
1L Funnel, 47 mm, ground glass seal
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiały
borosilicate glass
Średnica
47 mm
pojemność lejka
1 L
Zastosowanie
filtration
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
REMOVE FROM SCOPE
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.