Kluczowe dokumenty
XX1004702
Millipore
Base for 47 mm glass/filter holder
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiały
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
Długość
10.2 cm
Średnica
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
dopasowywanie
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Zastosowanie
filtration
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
REMOVE FROM SCOPE
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.