Kluczowe dokumenty
XX0055
Supelco
Xylenes
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Dimethylbenzenes, Dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
215-535-7
bp:
137-140 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
18 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥98.5% (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
7 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.05% Water (H2O)
≤25% Ethylbenzene
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 29.4 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
XX0055P-4 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Test (izomery ksylenu plus etylobenzen, GC)98,5% minKolor (APHA)10 maxEtylobenzen25% maksPozostałość po odparowaniu0,002% maksPostaćPrzezroczysta cieczSubstancje ciemniejące pod wpływem kwasu siarkowegoAby przejść testZwiązki siarki (jako S)0,003% maxWoda (H2O)0,05% maks
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup