Kluczowe dokumenty
WX0003
Supelco
Water
OmniTrace Ultra
Synonim(y):
aa
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41104213
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
metody
ICP: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible (completely)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached LDPE bottles. Each LDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1