Kluczowe dokumenty
VHPPWRSPUS
Millipore
Milliflex oasis® VHP resistant pump power supply
Milliflex® Oasis VHP Resistant Filtration Pump for USA
Synonim(y):
Do podłączenia do 2 pomp filtrujących, Zasilacz pompy Milliflex Oasis® VHP - US
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
JA.13
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Milliflex®
metody
Rapid Sterility Testing: suitable
Zastosowanie
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
Opis ogólny
System filtracji Milliflex Oasis® oferuje rozwiązanie upraszczające i zabezpieczające proces testowania mikrobiologicznego z najwyższym poziomem wydajności, niezawodności wyników i zgodności z przepisami. Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP jest pompą próżniową nowej generacji do analizy sterylności i obciążenia biologicznego w środowiskach farmaceutycznych. Zasilanie w standardzie europejskim 100 - 240 V, 50/60 umożliwia wydajne działanie pompy filtracyjnej. Jeden zestaw zasilacza Milliflex Oasis® może być używany do zasilania maksymalnie dwóch pomp.
Zastosowanie
Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP znajduje zastosowanie w testach obciążenia biologicznego i testach sterylności do analizy produktów farmaceutycznych.
Informacje prawne
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany