Kluczowe dokumenty
UFC50VL96
Millipore
Amicon Ultra 0.5ml Vials
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Synonim(y):
Amicon Filtration Vials, Amicon Vials, Ultra 0.5ml Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Amicon®
producent / nazwa handlowa
Amicon® Ultra
Parametry
0.5 mL sample volume
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Amicon Ultra 0.5ml Vial for Protein Concentration & Desalting. Comes in a pack of 96.
Cechy i korzyści
Minimum Final Concentrate Volume: Not Applicable
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13