TX0278
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
Synonim(y):
Tetrahydrofuran, Diethylene oxide, THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Polecane produkty
product name
Tetrahydrofuran 99%, Reagent
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
zanieczyszczenia
≤0.05% Water (H2O)
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
tw
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -21.5 °C
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup