TETP02500
Polycarbonate Membrane Filter, 8.0 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
Parametry
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
18 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore™
wielkość porów
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Zastosowanie
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Przestroga
Produkty
Przegląd mikroplastików, przepisy dotyczące testowania i wybór filtrów do zbierania, przygotowywania i analizy próbek mikroplastików.