Kluczowe dokumenty
TANK6P200
Milli-Q
Storage and Distribution System
200 L storage tank (120 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
wejście AC/DC
120 V, 60 Hz
120 V
Materiały
polyethylene reservoir
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
wys. × szer. × śr.
102 cm (40.2 in.) × 60 cm × 70 cm (27.6 in.)
pojemność
200 L
200 L
200000 mL
kompatybilność
for use with Elix®
for use with RiOs
Opis ogólny
To urządzenie SDS przechowuje do 200 l oczyszczonej wody, zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu i dostarcza przechowywaną wodę do miejsc wielokrotnego użytku za pomocą opcjonalnej pompy dystrybucyjnej. Ten zbiornik przechowuje czystą wodę produkowaną przez systemy oczyszczania wody 6142.
Zastosowanie
Optymalne rozwiązanie do przechowywania i dystrybucji czystej wody.
Cechy i korzyści
  • Polietylenowy zbiornik pozwala na minimalne uwalnianie substancji organicznych.
  • Wbudowany przelew sanitarny, opcje filtracji odpowietrzającej i hermetycznie zamknięta pokrywa chroniąca przed zanieczyszczeniami z powietrza.
  • Opcjonalny moduł automatycznej sanityzacji UV (ASM) hamuje rozwój bakterii i tworzenie się biofilmu na wewnętrznych ściankach zbiornika.
  • Systemy oczyszczania wody6142 zapewniają pełną kontrolę nad pompą dystrybucyjną i ASM.
  • Systemy wodne komunikują się bezpośrednio ze zintegrowanym czujnikiem poziomu wody SDS, aby automatycznie utrzymywać zbiornik pełny.
  • Natężenie przepływu do 40 l/min.
Informacje prawne
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany