Kluczowe dokumenty
SYMBSBH01
Millipore
Steritest® Uchwyt na butelkę Symbio Slim
With Fastening Screw, for use with Steritest® Symbio pump that streamlines the workflow and increases safety
Synonim(y):
Mocowanie butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.51
Materiały
316L stainless steel holder
agency
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
producent / nazwa handlowa
Steritest®
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio Pump
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Uchwyt na butelkę Steritest® Symbio Slim jest akcesorium do pomp Steritest® Symbio. Pompy Steritest® Symbio są używane do niezawodnego, szybszego i łatwego testowania sterylności w kapturze laminarnym, szafie bezpieczeństwa biologicznego, pomieszczeniu czystym lub wewnątrz izolatora. Uchwyt na butelkę jest ergonomicznie umieszczony wokół głowicy pompy, co zapewnia łatwy dostęp w środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Uchwyt na butelkę ze śrubami mocującymi jest używany do wąskich butelek. Wysokość i orientację koszyka na butelki można dostosować do wymagań użytkownika.
Zastosowanie
Uchwyt na butelkę Steritest® Symbio Slim to akcesorium do pomp Steritest® Symbio usprawniające przepływ pracy i zwiększające bezpieczeństwo podczas testów sterylności.
Informacje prawne
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany